Stampa…
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 102 EUR
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 227,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392276
CAS Number: 1261777-18-7