Stampa…
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2,6-dimethylmorpholine, 5-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR61159-1G OR61159-250MG OR61159-5G
APOSOR61159-1GEA 292 EUR
APOSOR61159-1G APOSOR61159-250MG APOSOR61159-5G
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₈H₁₄N₄OS
Peso molecolare: 214,288 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06243036
CAS Number: 923682-98-8