Stampa…
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61153-1G OR61153-250MG
APOSOR61153-1GEA 265 EUR
APOSOR61153-1G APOSOR61153-250MG
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Punto di fusione: 280…284 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13177019
CAS Number: 953409-99-9