Stampa…
2-Amino-7-bromo-1,3-benzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-1,3-benzothiazol-2-amine, 7-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
OR61151-1G OR61151-250MG OR61151-5G
APOSOR61151-1GEA 219 EUR
APOSOR61151-1G APOSOR61151-250MG APOSOR61151-5G
2-Amino-7-bromo-1,3-benzothiazole
2-Amino-7-bromo-1,3-benzothiazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
Peso molecolare: 229,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110957
CAS Number: 20358-05-8