Stampa…
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61143-1G OR61143-250MG
APOSOR61143-1GEA 830 EUR
APOSOR61143-1G APOSOR61143-250MG
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17215843
CAS Number: 1211284-11-5