Stampa…
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Cyano-2-hydroxyphenol
OR61136-1G OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA 316 EUR
APOSOR61136-1G APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09839541
CAS Number: 74901-29-4