Stampa…
(3S)-3-Ethylmorpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61132-250MG OR61132-1G OR61132-5G
APOSOR61132-250MGEA 166 EUR
APOSOR61132-250MG APOSOR61132-1G APOSOR61132-5G
(3S)-3-Ethylmorpholine 97%
(3S)-3-Ethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519097
CAS Number: 748117-01-3