Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR61097-1G
OR61097-250MG
APOSOR61097-1GEA
647
EUR
APOSOR61097-1G
APOSOR61097-250MG
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate
Formula:
C₁₁H₁₃BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00184978 CAS Number: 26584-20-3 |