Stampa…
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6109-1G OR6109-250MG
APOSOR6109-1GEA 786 EUR
APOSOR6109-1G APOSOR6109-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BN₂O₃
Peso molecolare: 232,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258754
CAS Number: 957061-18-6