2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR61087-100MG
OR61087-1G
OR61087-250MG
APOSOR61087-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR61087-100MG
APOSOR61087-1G
APOSOR61087-250MG
2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
2',4',5'-Trichloroacetophenone
Formula:
C₈H₅Cl₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261422 CAS Number: 13061-28-4 |