2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR61086-1G
OR61086-250MG
OR61086-5G
APOSOR61086-1GEA
24.8
EUR
APOSOR61086-1G
APOSOR61086-250MG
APOSOR61086-5G
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Formula:
C₇H₂Cl₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07787622 CAS Number: 6575-04-8 |