2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR61084-1G
OR61084-250MG
OR61084-5G
APOSOR61084-1GEA
376
EUR
APOSOR61084-1G
APOSOR61084-250MG
APOSOR61084-5G
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃Cl₃O Peso molecolare: 209,457 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09999820 CAS Number: 35696-87-8 UN: 1759 ADR: 8,III |