Stampa…
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61083-1G OR61083-250MG
APOSOR61083-1GEA 116 EUR
APOSOR61083-1G APOSOR61083-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrCl₃
Peso molecolare: 274.37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999821
CAS Number: 81778-11-2
UN: 3261
ADR: 8 III