Stampa…
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61082-1G OR61082-250MG
APOSOR61082-1GEA 429 EUR
APOSOR61082-1G APOSOR61082-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅Cl₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999819
CAS Number: 19010-52-7