Stampa…
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61081-1G OR61081-250MG OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA 280 EUR
APOSOR61081-1G APOSOR61081-250MG APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Formula: C₈H₅Cl₃O₂
Peso molecolare: 239,483 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02149449
CAS Number: 86569-81-5