Stampa…
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61080-1G OR61080-250MG
APOSOR61080-1GEA 277 EUR
APOSOR61080-1G APOSOR61080-250MG
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Formula: C₂₀H₁₈N₄O
Peso molecolare: 330,383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31726313
CAS Number: 2387695-89-6