Stampa…
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61076-1G OR61076-250MG OR61076-5G
APOSOR61076-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61076-1G APOSOR61076-250MG APOSOR61076-5G
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31726337
CAS Number: 2408223-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III