Stampa…
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid amide, 2-Carbamoyl-6-chloropyridine, 6-Chloropicolinamide
OR61041-10G OR61041-1G OR61041-5G
APOSOR61041-10GEA 677 EUR
APOSOR61041-10G APOSOR61041-1G APOSOR61041-5G
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Peso molecolare: 156,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00708892
CAS Number: 70593-61-2