Stampa…
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-7-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR61031-1G OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA 205 EUR
APOSOR61031-1G APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 255,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16556320
CAS Number: 1257535-37-7