Stampa…
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-methylpyridine
OR61022-1G OR61022-500MG
APOSOR61022-1GEA 314 EUR
APOSOR61022-1G APOSOR61022-500MG
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214192
CAS Number: 66909-29-3