6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-5-cyano-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Chloro-5-cyano-3-methylpyridine
Formula:
C₇H₅ClN₂ Punto di fusione: 114…118 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09261082 CAS Number: 66909-33-9 |