Stampa…
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-cyano-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
OR61017-1G OR61017-500MG
APOSOR61017-1GEA 274 EUR
APOSOR61017-1G APOSOR61017-500MG
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214204
CAS Number: 66909-35-1