Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 452 EUR
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Formula: C₉H₁₁N₂·I
Peso molecolare: 274,102 g/mol
Punto di fusione: 137…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00491277
CAS Number: 7181-87-5