Stampa…
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(3-Methoxypropyl) 3-boronobenzamide
OR6101-1G OR6101-5G
APOSOR6101-1GEA 216 EUR
APOSOR6101-1G APOSOR6101-5G
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄
Peso molecolare: 237,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258755
CAS Number: 957061-22-2