Stampa…
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61008-1G OR61008-250MG
APOSOR61008-1GEA 126 EUR
APOSOR61008-1G APOSOR61008-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071079
CAS Number: 476660-41-0