Stampa…
6-Methoxyisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61001-5G OR61001-250MG OR61001-1G
APOSOR61001-5GEA 0 EUR
APOSOR61001-5G APOSOR61001-250MG APOSOR61001-1G
6-Methoxyisatoic anhydride
6-Methoxyisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₄
Punto di fusione: 258…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046419
CAS Number: 67765-42-8