Stampa…
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Borono-3-chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-(4-Borono-3-chloropyridin-2-yl)morpholine
OR6094-100MG OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA 132 EUR
APOSOR6094-100MG APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Formula: C₉H₁₂BClN₂O₃
Peso molecolare: 242,467 g/mol
Punto di fusione: 120…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258746
CAS Number: 957061-04-0