Stampa…
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6091-1G OR6091-5G
APOSOR6091-1GEA 199 EUR
APOSOR6091-1G APOSOR6091-5G
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one
Formula: C₁₉H₃₁NO₂Si
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065031
CAS Number: 325486-37-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III