Stampa…
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-N-methylmethylamine
OR6090-1G OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA 364 EUR
APOSOR6090-1G APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Formula: C₇H₉BrN₂
Peso molecolare: 201,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065029
CAS Number: 915707-70-9
UN: 2735
ADR: 8,III