Stampa…
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6087-1G OR6087-5G
APOSOR6087-1GEA 98.9 EUR
APOSOR6087-1G APOSOR6087-5G
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,187 g/mol
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065019
CAS Number: 912569-63-2