Stampa…
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-((chlorosulphonyl)methyl)benzoate, [4-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, Methyl 4-(chlorosulphonylmethyl)benzoate
OR6079-1G OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA 102 EUR
APOSOR6079-1G APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Formula: C₉H₉ClO₄S
Peso molecolare: 248,683 g/mol
Punto di fusione: 115,5…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778383
CAS Number: 130047-14-2
UN: 3261
ADR: 8,II