Stampa…
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 32.1 EUR
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Peso molecolare: 269,543 g/mol
Punto di fusione: 88…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798043
CAS Number: 58236-74-1
UN: 3261
ADR: 8,II