Stampa…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: {4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR6073-1G OR6073-5G
APOSOR6073-1GEA 113 EUR
APOSOR6073-1G APOSOR6073-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Formula: C₁₄H₂₂N₂O
Peso molecolare: 234,337 g/mol
Punto di ebollizione: 190…200 °C (2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064973
CAS Number: 884507-50-0