Stampa…
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6070-1G OR6070-5G
APOSOR6070-1GEA 246 EUR
APOSOR6070-1G APOSOR6070-5G
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064985
CAS Number: 494772-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III