Stampa…
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60264-1G OR60264-250MG
APOSOR60264-1GEA 314 EUR
APOSOR60264-1G APOSOR60264-250MG
6-Chloro-3-methylbenzofuran
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Formula: C₉H₇ClO
Peso molecolare: 166,604 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144093
CAS Number: 30343-35-2