Stampa…
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60263-1G OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA 261 EUR
APOSOR60263-1G APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Formula: C₉H₇ClO
Peso molecolare: 166,604 g/mol
Punto di ebollizione: 232…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797625
CAS Number: 1125-41-3