Stampa…
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethan-1-one), 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethanone
OR60262-1G OR60262-250MG
APOSOR60262-1GEA 299 EUR
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉IO
Peso molecolare: 260,072 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573017
CAS Number: 52164-39-3