Stampa…
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 50.9 EUR
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137824
CAS Number: 52414-98-9