Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 2-[(dimethylamino)methylene]-3-oxo-3-phenylpropanoate, Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
Formula:
C₁₄H₁₇NO₃ Peso molecolare: 247.29 g/mol Punto di ebollizione: 150…155 °C (0.5 mm Hg) Punto di fusione: 62…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00120477 CAS Number: 66129-60-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |