Stampa…
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60233-5G OR60233-1G
APOSOR60233-5GEA 546 EUR
APOSOR60233-5G APOSOR60233-1G
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Formula: C₆H₈BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09999921
CAS Number: 913839-67-5