Stampa…
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 2-Hydrazino-4-picoline, 2-Hydrazinyl-4-methylpyridine
OR60231-1G OR60231-5G
APOSOR60231-1GEA 142 EUR
APOSOR60231-1G APOSOR60231-5G
2-Hydrazino-4-methylpyridine
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Formula: C₆H₉N₃
Peso molecolare: 123,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09863246
CAS Number: 4931-00-4