Stampa…
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-5-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-6-hydrazino-3-picoline
OR60227-1G OR60227-250MG
APOSOR60227-1GEA 154 EUR
APOSOR60227-1G APOSOR60227-250MG
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Formula: C₆H₈BrN₃
Peso molecolare: 202,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000011
CAS Number: 1289007-61-9