Stampa…
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 6-Hydrazino-3-picoline
OR60226-250MG OR60226-1G OR60226-5G
APOSOR60226-250MGEA 176 EUR
APOSOR60226-250MG APOSOR60226-1G APOSOR60226-5G
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
2-Hydrazino-5-methylpyridine
Formula: C₆H₉N₃
Peso molecolare: 123,156 g/mol
Punto di ebollizione: 90…95 °C (0,03 mm Hg)
Punto di fusione: 67…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425577
CAS Number: 4931-01-5