Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60219-1G OR60219-250MG OR60219-100MG
APOSOR60219-1GEA 401 EUR
APOSOR60219-1G APOSOR60219-250MG APOSOR60219-100MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Formula: C₄H₄BrClN₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22375535
CAS Number: 850421-08-8