Stampa…
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60215-1G OR60215-250MG
APOSOR60215-1GEA 360 EUR
APOSOR60215-1G APOSOR60215-250MG
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Formula: C₅H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19201409
CAS Number: 19848-54-5