Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Carbamoylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-(Aminocarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 338 EUR
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formula: C₈H₇N₃O
Peso molecolare: 161,161 g/mol
Punto di fusione: 202…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176747
CAS Number: 103313-38-8