Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 196…198 °C Densità: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06204558 CAS Number: 1085699-23-5 |