Stampa…
6-Amino-4-bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60190-250MG OR60190-500MG OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA 132 EUR
APOSOR60190-250MG APOSOR60190-500MG APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659607
CAS Number: 1260785-25-8