Stampa…
8-Bromo-5-chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-5-chloro-1-azanaphthalene
OR60189-1G OR60189-250MG
APOSOR60189-1GEA 570 EUR
APOSOR60189-1G APOSOR60189-250MG
8-Bromo-5-chloroquinoline
8-Bromo-5-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193679
CAS Number: 1154741-20-4