Stampa…
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 43.5 EUR
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formula: C₉H₆BrNO
Punto di fusione: 168…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272389
CAS Number: 57798-00-2